Blei(II)carbonat ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Bleicarbonat
212511000 212515000
ACRO212511000EA 59.8 EUR
ACRO212511000 ACRO212515000
Blei(II)carbonat ACS
Blei(II)carbonat
Formel: PbCO₃
Molecular Weight: 267.21 g/mol
Schmelzpunkt: 400 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064631
CAS-Nummer: 598-63-0
UN: 3077
ADR: 9 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Nitrate and Nitrite (as NO3) (limit about 0.005%) Passes test
Cadmium (Cd) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Zinc (Zn) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.02 % (in dilute acetic acid)