Isopropylmagnesiumchlorid 2.0 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: i-Propylmagnesium chloride
212851000 212858000
212851000.EA 56.1 EUR
212851000. 212858000.
Isopropylmagnesiumchlorid 2.0 M in THF, AcroSeal®
Isopropylmagnesium chloride
Formel: C₃H₇ClMg
Molecular Weight: 102,84 g/mol
Siedepunkt: 62,4 °C (899.8hPa)
Schmelzpunkt: 5 °C
Dichte: 0,97 g/cm³
Flammpunkt: –27 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000466
CAS-Nummer: 1068-55-9
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow to grey to dark brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 1.80 to 2.20 M