2,6-Bis(trifluormethyl)benzoesäure 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

214460010 214460050
ACRO214460010EA 32.5 EUR
ACRO214460010 ACRO214460050
2,6-Bis(trifluormethyl)benzoesäure 98%
2,6-Bis(trifluormethyl)benzoesäure
Formel: C₉H₄F₆O₂
Molecular Weight: 258.12 g/mol
Siedepunkt: 260
Schmelzpunkt: 137.7…138.6 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000376
CAS-Nummer: 24821-22-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 140 °C
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR