Alloxan monohydrate 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Pyrimidine-2,4,5,6(1H,3H)-tetraone hydrate

215370250 215370100 215371000
ACRO215370250EA 74.2 EUR
ACRO215370250 ACRO215370100 ACRO215371000
Alloxan monohydrate 98%
Alloxan monohydrate
Formel: C₄H₄N₂O₅
Schmelzpunkt: 240 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006031
CAS-Nummer: 2244-11-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Off-white to yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR