2-Propansulfonylchlorid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Propansulfonsäurechlorid, Isopropylsulfonylchlorid
222030050
222030250
222031000
ACRO222030050EA
41.3
EUR
ACRO222030050
ACRO222030250
ACRO222031000
2-Propansulfonylchlorid 97%
2-Propansulfonylchlorid
Formel:
C₃H₇ClO₂S Molecular Weight: 142,61 g/mol Siedepunkt: 95 °C (45 mmHg) Schmelzpunkt: –47 °C Dichte: 1,273 g/cm³ Flammpunkt: 86 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007453 CAS-Nummer: 10147-37-2 UN: 3265 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow-green Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4530 to 1.4580 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |