2-Pentanon 99+%, AcroSeal®, gereinigt durch Redestillation
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methyl Propyl Ketone
224130010
224131000
224130010.EA
193
EUR
224130010.
224131000.
2-Pentanon 99+%, AcroSeal®, gereinigt durch Redestillation
2-Pentanon
Formel:
C₅H₁₀O Molecular Weight: 86,13 g/mol Siedepunkt: 100…103 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –78 °C Dichte: 0,809 g/cm³ Flammpunkt: 7 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009400 CAS-Nummer: 107-87-9 UN: 1249 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3890 to 1.3910 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |