Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate (cAMP) 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3',5'-cAMP, 3′,5′-Cyclic AMP, Adenosine 3′,5′-cyclophosphate, (4aR,6R,7R,7aS)-6-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2,7-dihydroxytetrahydro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxaphosphinine 2-oxide
225800010 225805000 225800050
ACRO225800010EA 155 EUR
ACRO225800010 ACRO225805000 ACRO225800050
Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate (cAMP) 99+%
Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate (cAMP)
Formel: C₁₀H₁₂N₅O₆P
Molecular Weight: 329,21 g/mol
Schmelzpunkt: 260 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005845
CAS-Nummer: 60-92-4
UN: 3261
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 %
Ratio of Absorbances 0.13 to 0.19 (A280/A260)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm