Lactulose 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
225930250
225930050
225931000
ACRO225930250EA
145
EUR
ACRO225930250
ACRO225930050
ACRO225931000
Lactulose 99+%
Lactulose
Formel:
C₁₂H₂₂O₁₁ Schmelzpunkt: 173…178 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00063276 CAS-Nummer: 4618-18-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to almost white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤2 % (1 g, 105°C, 3 h) |
HPLC | ≥99.0 % (ELSD) |
Specific optical rotation | -46° to -50° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O, Ammonia) |