Aflatoxin B1, kristallin
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
227340010 227340100 227340500
ACRO227340010EA 58.5 EUR
ACRO227340010 ACRO227340100 ACRO227340500
Aflatoxin B1, kristallin
Aflatoxin B1
Formel: C₁₇H₁₂O₆
Molecular Weight: 312,3 g/mol
Schmelzpunkt: 268…269 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00869647
CAS-Nummer: 1162-65-8
UN: 3462
ADR: 6.1,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder
Solubility (10 mg/ml in CH2Cl2) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥98 %