Nitrofurantoin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
229380100
229380250
229381000
ACRO229380100EA
28.1
EUR
ACRO229380100
ACRO229380250
ACRO229381000
Nitrofurantoin 98%
Nitrofurantoin
Formel:
C₈H₆N₄O₅ Schmelzpunkt: 268 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003224 CAS-Nummer: 67-20-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |