3-Methyl-3-oxetanmethanol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Methyl-3-oxethanemethanol
240840100
240840500
ACRO240840100EA
34.1
EUR
ACRO240840100
ACRO240840500
3-Methyl-3-oxetanmethanol 98%
3-Methyl-3-oxetanmethanol
Formel:
C₅H₁₀O₂ Molecular Weight: 102,13 g/mol Siedepunkt: 122 °C (70 mmHg) Dichte: 1,034 g/cm³ Flammpunkt: 97 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00010273 CAS-Nummer: 3143-02-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...