5-Brom-2-thenoesäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromthiophen-2-carbonsäure, 5-Brom-2-thiophencarbonsäure
243640010 243640050
ACRO243640010EA 24.1 EUR
ACRO243640010 ACRO243640050
5-Brom-2-thenoesäure 97%
5-Brom-2-thenoesäure
Formel: C₅H₃BrO₂S
Molecular Weight: 207.05 g/mol
Schmelzpunkt: 140…144 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00079725
CAS-Nummer: 7311-63-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 145 °C
HPLC ≥96.0 %