Propyl chloroformate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
245291000 245290250
ACRO245291000EA 182 EUR
ACRO245291000 ACRO245290250
Propyl chloroformate 98%
Propyl chloroformate
Formel: C₄H₇ClO₂
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 1,09 g/cm³
Flammpunkt: 16 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000649
CAS-Nummer: 109-61-5
UN: 2740
ADR: 6.1,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4030 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %