meso-Hydrobenzoin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
meso-1,2-Diphenylethylene glycol, meso-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, rel-(1R,2S)-1,2-Diphenylethane-1,2-diol
247680050
247680250
ACRO247680050EA
65.7
EUR
ACRO247680050
ACRO247680250
meso-Hydrobenzoin 95%
meso-Hydrobenzoin
Formel:
C₁₄H₁₄O₂ Molecular Weight: 214,26 g/mol Schmelzpunkt: 136…137 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064253 CAS-Nummer: 579-43-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder and or lumps |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 134 to 140 °C |
GC | ≥94 % |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)