Methyl-6-methylnicotinat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 6-methylnicotinate
248210020
248210100
ACRO248210020EA
49.1
EUR
ACRO248210020
ACRO248210100
Methyl-6-methylnicotinat 97%
Methyl-6-methylnicotinat
Formel:
C₈H₉NO₂ Molecular Weight: 151,16 g/mol Siedepunkt: 108…110 °C (22,5 mmHg) Schmelzpunkt: 31…37 °C Flammpunkt: 103 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006340 CAS-Nummer: 5470-70-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Brown Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |