cis-1,2-Diaminocyclohexan 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
cis-1,2-Cyclohexandiamin
248660010
248660050
ACRO248660010EA
72.7
EUR
ACRO248660010
ACRO248660050
cis-1,2-Diaminocyclohexan 97%
cis-1,2-Diaminocyclohexane
Formel:
C₆H₁₄N₂ Molecular Weight: 114,19 g/mol Siedepunkt: 92 °C (14mbar) Dichte: 0,952 g/cm³ Flammpunkt: 70 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00063746 CAS-Nummer: 1436-59-5 UN: 2735 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to brown Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |