Vinylmagnesium chloride 16,5% (w/w) 1.9 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
252598000 252591000
252598000.EA 383 EUR
252598000. 252591000.
Vinylmagnesium chloride 16,5% (w/w) 1.9 M in THF, AcroSeal®
Vinylmagnesium chloride
Formel: C₂H₃ClMg
Siedepunkt: 66 °C
Dichte: 0,98 g/cm³
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013594
CAS-Nummer: 3536-96-7
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear to hazy yellow to dark brown Solution
Titration Active base 1.68 to 1.72 M