3,3-Dimethylbutyraldehyd
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,3-Dimethylbutanal
257260010 257260050 257260250
ACRO257260010EA 61.1 EUR
ACRO257260010 ACRO257260050 ACRO257260250
3,3-Dimethylbutyraldehyd
3,3-Dimethylbutyraldehyd
Formel: C₆H₁₂O
Siedepunkt: 104…106 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –24 °C
Dichte: 0,798 g/cm³
Flammpunkt: 13 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042807
CAS-Nummer: 2987-16-8
UN: 1989
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %