2-(2-Propynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Tetrahydro-2-(2-propynyloxy)-2H-pyran, 2-Propargyloxane, 2-(Prop-2-yn-1-yloxy)tetrahydro-2H-pyran, Propargyl 2-tetrahydropyranyl ether, 2-(2-Propynyloxy)tetrahydropyran
295060050 295060250 295061000
ACRO295060050EA 39.7 EUR
ACRO295060050 ACRO295060250 ACRO295061000
2-(2-Propynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 98%
2-(2-Propynyloxy)tetrahydro-2H-pyran
Formel: C₈H₁₂O₂
Molecular Weight: 140,18 g/mol
Siedepunkt: 63…65 °C (9 mmHg)
Dichte: 0,997 g/cm³
Flammpunkt: 59 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006604
CAS-Nummer: 6089-04-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4580 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %