2-(2-Bromethyl)-1,3-dioxan 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
297930100 297930500
ACRO297930100EA 31.7 EUR
ACRO297930100 ACRO297930500
2-(2-Bromethyl)-1,3-dioxan 98%
2-(2-Bromethyl)-1,3-dioxan
Formel: C₆H₁₁BrO₂
Molecular Weight: 195,06 g/mol
Siedepunkt: 67…70 °C (2,8 mmHg)
Dichte: 1,431 g/cm³
Flammpunkt: 97 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00006567
CAS-Nummer: 33884-43-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4800 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %