N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)-uroniumtetrafluoroborat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: O-(N-Succinimidyl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate, TSTU, 2-(2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)-1,1,3,3-tetramethylisouronium tetrafluoroborate
303190010 303190050
ACRO303190010EA 38.1 EUR
ACRO303190010 ACRO303190050
N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)-uroniumtetrafluoroborat 97%
N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)-uroniumtetrafluoroborat
Formel: C₉H₁₆BF₄N₃O₃
Molecular Weight: 301,05 g/mol
Schmelzpunkt: 194…200 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00077875
CAS-Nummer: 105832-38-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 13.40 to 14.52 % (N)