Methyl-L-cysteinathydrochlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: H-Cys-OMe·HCl, (R)-Methyl 2-amino-3-mercaptopropanoate hydrochloride
303240250 303240050
ACRO303240250EA 94.3 EUR
ACRO303240250 ACRO303240050
Methyl-L-cysteinathydrochlorid 98%
L-Cysteine methyl ester hydrochloride
Formel: C₄H₉NO₂S·HCl
Molecular Weight: 171,7 g/mol
Schmelzpunkt: 143…144 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00038998
CAS-Nummer: 18598-63-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥97.5 %
Specific optical rotation -1.5° to -3.2° (20°C, 589 nm) (c=5, 1 N HCl)