Methyl mercaptan sodium salt 95%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Sodium methanethiolate, Sodium thiomethoxide, Sodium methylsulphanide, Methanethiol sodium salt
305710050
305710010
305710250
305711000
ACRO305710050EA
103
EUR
ACRO305710050
ACRO305710010
ACRO305710250
ACRO305711000
Methyl mercaptan sodium salt 95%, rein
Methyl mercaptan sodium salt
Formel:
CH₃NaS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00174316 CAS-Nummer: 5188-07-8 UN: 2921 ADR: 8,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light beige Powder or granular powder |
Titration Iodimetric | 94 to 106 % |