4-[Chlor(dimethyl)silyl]butannitril 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Chloro(3-cyanopropyl)dimethylsilane
313380100 313380500
ACRO313380100EA 62.6 EUR
ACRO313380100 ACRO313380500
4-[Chlor(dimethyl)silyl]butannitril 95%
(3-Cyanopropyl)dimethylchlorosilane
Formel: C₆H₁₂ClNSi
Molecular Weight: 161,70 g/mol
Siedepunkt: 230…235 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,99 g/cm³
Flammpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001969
CAS-Nummer: 18156-15-5
UN: 2987
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to straw yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %