Chlortripropylsilan 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
313930050 313930250
ACRO313930050EA 62.7 EUR
ACRO313930050 ACRO313930250
Chlortripropylsilan 98%
Chlortripropylsilan
Formel: C₉H₂₁ClSi
Siedepunkt: 199…200 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,882 g/cm³
Flammpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000508
CAS-Nummer: 995-25-5
UN: 2987
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %