Blei(II)nitrat 99% zur Analyse
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Bleidinitrat
315240010 315240025 315242500
ACRO315240010EA 90.6 EUR
ACRO315240010 ACRO315240025 ACRO315242500
Blei(II)nitrat 99% zur Analyse
Blei(II)nitrat
Formel: Pb(NO₃)₂
Molecular Weight: 331,21 g/mol
Schmelzpunkt: 470 °C (Zersetzung)
Dichte: 4,53 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011153
CAS-Nummer: 10099-74-8
UN: 1469
ADR: 5.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Titration Complexometric ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 % (10 % in dilute HNO3)