Erythromycin Ph. Eur.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
(-)-Erythromycin
343880050
343880250
ACRO343880050EA
50.9
EUR
ACRO343880050
ACRO343880250
Erythromycin Ph. Eur.
Erythromycin
Formel:
C₃₇H₆₇NO₁₃ Schmelzpunkt: 138…140 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00084654 CAS-Nummer: 114-07-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to white to light yellow Powder or crystals |
Water | ≤6.5 % (K.F.) |
Sulfated ash | ≤0.2 % |
HPLC | ≤5.0 % (erythromycin C) |
Identification | A: Passes test (Infrared spectrometry) |
Related substances | ≤7.0 % (HPLC) total impurities |
Specific optical rotation | -71° to -78° (20°C, 589 nm) (c=2, C2H5OH) (after 30 min, on anhydrous substance) |
Thiocyanate (SCN) | ≤0.3 % |