(S)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (S)-(+)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine
348380010
ACRO348380010EA 226 EUR
ACRO348380010
(S)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine 98%
(S)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine
Formel: C₅H₁₂N₂
Molecular Weight: 100,17 g/mol
Siedepunkt: 65 °C (11 mmHg)
Dichte: 0,933 g/cm³
Flammpunkt: 47 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00191745
CAS-Nummer: 69500-64-7
UN: 2734
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +19.5° to +20.5° (20°C, 589 nm) (C=1, Chloroform)