3-Bromo-2,5-diaminopyridine 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromopyridine-2,5-diamine, 2,5-Diamino-3-bormopyridine, 3-Bromanylpyridine-2,5-diamine
360660010 360660050
ACRO360660010EA 76.3 EUR
ACRO360660010 ACRO360660050
3-Bromo-2,5-diaminopyridine 99%
3-Bromo-2,5-diaminopyridine
Formel: C₅H₆BrN₃
Molecular Weight: 188.028 g/mol
Schmelzpunkt: 117…122 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03427651
CAS-Nummer: 896160-69-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark brown to violet Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %