HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat) 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: HATU, 1-[Bis(dimethylamino)methylene]-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridinium 3-oxide, hexafluorophosphate
365310050 365310250
365310050.EA 117 EUR
365310050. 365310250.
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat) 97%
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat)
Formel: C₁₀H₁₅F₆N₆OP
Molecular Weight: 380,2 g/mol
Schmelzpunkt: 189…191 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00274639
CAS-Nummer: 148893-10-1
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 193 °C (Dec)
HPLC ≥96.0 %