4-Amino-3,5-dichlorpyridin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Dichlor-4-pyridylamin, 3,5-Dichlorpyridin-4-amin
367220050 367220250 367221000
ACRO367220050EA 24.7 EUR
ACRO367220050 ACRO367220250 ACRO367221000
4-Amino-3,5-dichlorpyridin 97%
4-Amino-3,5-dichlorpyridin
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
Molecular Weight: 163.01 g/mol
Schmelzpunkt: 158…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00125023
CAS-Nummer: 22889-78-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 164 °C
Water ≤1 %
GC ≥96.0 %