2-Methyl-2-propanyl-2,2,2-trichlorethanimidat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, t-Butyl trichioroacetimidate, t-butyl-2,2,2-trichloroacetimidate
369330050 369330250 369331000
ACRO369330050EA 47 EUR
ACRO369330050 ACRO369330250 ACRO369331000
2-Methyl-2-propanyl-2,2,2-trichlorethanimidat 95%
tert-Butyl trichloroacetimidate
Formel: C₆H₁₀Cl₃NO
Molecular Weight: 218,502 g/mol
Siedepunkt: 64…66 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 20 °C
Dichte: 1,222 g/cm³
Flammpunkt: 55 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00077410
CAS-Nummer: 98946-18-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %