(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M in Toluol
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: (R)-Tetrahydro-1-methyl-3,3-diphenyl-1H,3H-pyrrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborole
369780250 369780050
ACRO369780250EA 263 EUR
ACRO369780250 ACRO369780050
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M in Toluol
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
Formel: C₁₈H₂₀BNO
Molecular Weight: 277.17 g/mol
Siedepunkt: 111 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.95 g/cm³
Flammpunkt: 4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078440
CAS-Nummer: 112022-83-0
UN: 1294
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to amber Solution
Strength 0.90 to 1.10 M