(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (R)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
376190010 376190050
ACRO376190010EA 83.6 EUR
ACRO376190010 ACRO376190050
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidin 98%
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidin
Formel: C₆H₁₃NO
Molecular Weight: 115.18 g/mol
Siedepunkt: 62 °C (40 mmHg)
Dichte: 0.932 g/cm³
Flammpunkt: 45 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00066219
CAS-Nummer: 84025-81-0
UN: 1993
ADR: 3 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -32.5° to -36.5° (20°C, 589 nm) (c=2 in aq HCl)