2-(Benzyloxy)acetaldehyde 95% Stabilised

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: (Benzyloxy)acetaldehyde, Benzyloxyacetaldehyde

376070010 376070050
ACRO376070010EA 52.7 EUR
ACRO376070010 ACRO376070050
2-(Benzyloxy)acetaldehyde 95% Stabilised
2-(Benzyloxy)acetaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150.177 g/mol
Siedepunkt: 118…120 °C (13 mmHg)
Dichte: 1.069 g/cm³
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00191779
CAS-Nummer: 60656-87-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Stabilizer 0.5 % hydroquinone


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR