2(5H)-Furanon 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Furan-2(5H)-one
376530010 376530050
ACRO376530010EA 56.7 EUR
ACRO376530010 ACRO376530050
2(5H)-Furanon 95%
2(5H)-Furanon
Formel: C₄H₄O₂
Molecular Weight: 84,07 g/mol
Siedepunkt: 212…214 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 3…4 °C
Dichte: 1,19 g/cm³
Flammpunkt: 101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005376
CAS-Nummer: 497-23-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %