2-Naphthoylchlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Naphthoesäurechlorid, 2-Naphthalincarbonsäurechlorid, Naphthalin-2-carbonsäurechlorid, β-Naphthalincarbonsäurechlorid, β-Naphthoesäurechlorid
376590100 376590500
ACRO376590100EA 54.1 EUR
ACRO376590100 ACRO376590500
2-Naphthoylchlorid 98%
2-Naphthoylchlorid
Formel: C₁₁H₇ClO
Molecular Weight: 190,63 g/mol
Siedepunkt: 156…158 °C (7 mmHg)
Schmelzpunkt: 49…54 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004093
CAS-Nummer: 2243-83-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey to brown Crystalline chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %