(Trimethylsilyl)methyllithium 10% (w/w) 0.7 M in Hexanen, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Lithium,[(trimethylsilyl)methyl]-, lithium, (trimethylsilyl)methyl-, lithiomethyltrimethylsilane
377451000
377458000
377451000.EA
173
EUR
377451000.
377458000.
(Trimethylsilyl)methyllithium 10% (w/w) 0.7 M in Hexanen, AcroSeal®
(Trimethylsilyl)methyllithium
Formel:
C₄H₁₁LiSi Molecular Weight: 94.157 g/mol Siedepunkt: 65…70 °C Dichte: 0.65 g/cm³ Flammpunkt: –40 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010747 CAS-Nummer: 1822-00-0 UN: 2924 ADR: 3 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to yellow-brown Solution |
Assay | 7 to 14 % w/w |