4-Chlorophenylmagnesium bromide 1 M in THF/ Toluol, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
377251000 377258000
377251000.EA 65.6 EUR
377251000. 377258000.
4-Chlorophenylmagnesium bromide 1 M in THF/ Toluol, AcroSeal®
4-Chlorophenylmagnesium bromide
Formel: C₆H₄BrClMg
Molecular Weight: 215,76 g/mol
Dichte: 1 g/cm³
Flammpunkt: –21 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009926
CAS-Nummer: 873-77-8
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to green to brown Slightly hazy solution
Titration Active base 0.95 to 1.15 M