Lithiumtri-tert-Butoxyaluminiumhydrid 1.1 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Lithium tri-tert-butoxyaluminohydride
377581000 377588000
377581000.EA 141 EUR
377581000. 377588000.
Lithiumtri-tert-Butoxyaluminiumhydrid 1.1 M in THF, AcroSeal®
Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride
Formel: C₁₂H₂₈AlLiO₃
Molecular Weight: 254,27 g/mol
Dichte: 0,9 g/cm³
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011532
CAS-Nummer: 17476-04-9
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear to hazy colorless Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Assay 28 to 32 % (LTTBA)