Bis-(tri-o-tolylphosphin)-palladium(II)-chlorid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
377960010 377960050
ACRO377960010EA 51 EUR
ACRO377960010 ACRO377960050
Bis-(tri-o-tolylphosphin)-palladium(II)-chlorid 95%
Bis(tri-o-tolylphosphine)palladium(II) dichloride
Formel: C₄₂H₄₂Cl₂P₂Pd
Schmelzpunkt: 280 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00274659
CAS-Nummer: 40691-33-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥94 % (ex C)