trans-Dichlorobis(triethylphosphine)palladium(II)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Dichloro bis(triethylphosphine) palladium(II), Dichloropalladium--triethylphosphane (1/2), Bis(triethylphosphine)palladium(II) chloride, Dichlorobis(triethylphosphine)palladium(II)
377970010 377972500
ACRO377970010EA 130 EUR
ACRO377970010 ACRO377972500
trans-Dichlorobis(triethylphosphine)palladium(II)
trans-Dichlorobis(triethylphosphine)palladium(II)
Formel: C₁₂H₃₂Cl₂P₂Pd
Molecular Weight: 415.66 g/mol
Schmelzpunkt: 139…142 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191831
CAS-Nummer: 28425-04-9
UN: 3464
ADR: 6.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Palladium (Pd) ≥24.9 %