α-Bromphenylessigsäure-methylester 97+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyl alpha-broMophenylacetate, ɑ-Bromophenylacetic Acid Methyl Ester
379300050 379300250
ACRO379300050EA 45.1 EUR
ACRO379300050 ACRO379300250
α-Bromphenylessigsäure-methylester 97+%
α-Bromphenylessigsäure-methylester
Formel: C₉H₉BrO₂
Molecular Weight: 229,07 g/mol
Siedepunkt: 113 °C (3 mmHg)
Dichte: 1,455 g/cm³
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00013535
CAS-Nummer: 3042-81-7
UN: 3265
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.0 %