2-Cyanethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphorodiamidoit 95%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Bis(diisopropylamino)(2-cyanoethoxy)phosphine, 3-((Bis(diisopropylamino)phosphino)oxy)propanenitrile

379740010 379740050 379740250
ACRO379740010EA 102 EUR
ACRO379740010 ACRO379740050 ACRO379740250
2-Cyanethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphorodiamidoit 95%
2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphordiamidite
Formel: C₁₅H₃₂N₃OP
Molecular Weight: 301.41 g/mol
Siedepunkt: 98…100 °C (5 mmHg)
Dichte: 0.949 g/cm³
Flammpunkt: 60 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00012213
CAS-Nummer: 102691-36-1
UN: 1993
ADR: 3 III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear to hazy colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR