Propargyl acetate 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Propargylacetate
380820050 380820250
ACRO380820050EA 38 EUR
ACRO380820050 ACRO380820250
Propargyl acetate 97%
Propargyl acetate
Formel: C₅H₆O₂
Molecular Weight: 98,10 g/mol
Siedepunkt: 27…28 °C (8 mmHg)
Dichte: 0,989 g/cm³
Flammpunkt: 33 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041601
CAS-Nummer: 627-09-8
UN: 1992
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4165 to 1.4195 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %