Methyl-5-hexynoate 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 5-hexynoate
380880050 380880250
ACRO380880050EA 120 EUR
ACRO380880050 ACRO380880250
Methyl-5-hexynoate 95%
Methyl-5-hexynoate
Formel: C₇H₁₀O₂
Molecular Weight: 126,16 g/mol
Siedepunkt: 60…62 °C (10 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00671366
CAS-Nummer: 77758-51-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %