Trimethylsulfoxoniumchlorid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
381520010
381520050
ACRO381520010EA
31.5
EUR
ACRO381520010
ACRO381520050
Trimethylsulfoxoniumchlorid 97%
Trimethylsulphoxonium chloride
Formel:
C₃H₉ClOS Schmelzpunkt: 226…229 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011898 CAS-Nummer: 5034-06-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥96.0 % |