Bis(dichlorophosphino)methane 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Phosphonous dichloride,P,P'-methylenebis-, Methylenebis(dichlorophosphine), dichloro(dichlorophosphanylmethyl)phosphane
383000010
383000050
ACRO383000010EA
73.1
EUR
ACRO383000010
ACRO383000050
Bis(dichlorophosphino)methane 96%
Bis(dichlorophosphino)methane
Formel:
CH₂Cl₄P₂ Molecular Weight: 217,775 g/mol Siedepunkt: 101…105 °C (22 mmHg) Dichte: 1,601 g/cm³ Flammpunkt: 96 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01073767 CAS-Nummer: 28240-68-8 UN: 3265 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Refractive index | 1.5920 to 1.5950 (20°C, 589 nm) |
Titration Argentometric | ≥95 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |