1(2H)-Phthalazinon 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Phthalazone, Phthalazin-1(2H)-one
384570050
384570250
384571000
384575000
ACRO384570050EA
28.2
EUR
ACRO384570050
ACRO384570250
ACRO384571000
ACRO384575000
1(2H)-Phthalazinon 98+%
1(2H)-Phthalazinon
Formel:
C₈H₆N₂O Molecular Weight: 146.1500 g/mol Schmelzpunkt: 184…187 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006892 CAS-Nummer: 119-39-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 184 to 187 °C |
HPLC | ≥98.0 % |