4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyd 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Vanillinacetat, 4-Formyl-2-methoxyphenylacetat
385940050 385940250 385941000
ACRO385940050EA 26.6 EUR
ACRO385940050 ACRO385940250 ACRO385941000
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyd 96%
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyd
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Schmelzpunkt: 73…78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003362
CAS-Nummer: 881-68-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 80 °C
GC ≥97.5 %